52276
1-Hexadecene
analytical standard
Sinônimo(s):
Cetene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
>0.8 (vs air)
pressão de vapor
<0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
464 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
pb
274 °C (lit.)
pf
3-5 °C (lit.)
densidade
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
chave InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?