242527
1-Undecene
97%
Sinônimo(s):
α-Undecene, n-1-Undecene
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
192-193 °C (lit.)
pf
−49 °C (lit.)
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3H,1,4-11H2,2H3
chave InChI
DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the Pd-catalyzed aerobic oxidative amination reaction with nitrogen nucleophiles to produce useful amine analogs.
- To prepare a key intermediate in the total synthesis of (+)-deoxoprosopinine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal