Documentos Principais
467642
Sigma-Aldrich
11-Bromo-1-undecene
95%
Sinônimo(s):
1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)9CHCH2
Número CAS:
Peso molecular:
233.19
Beilstein:
1753231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
149-150 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
allyl
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
chave InChI
YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
11-Bromo-1-undecene is a halogenated hydrocarbon. It can be synthesized by employing alkenyl esters or dibromides as starting materials.
Aplicação
11-Bromo-1-undecene to synthesize brominated polyethylene (PE) via metallocene-catalyzed copolymerization with ethylene. It is also used to prepare poly(olefin)-based anion exchange membranes (AEMs) for practical alkaline fuel cell applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
9-Decen-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
118354
9-Decen-1-ol
The facile preparation of alkenyl metathesis synthons.
Baughman TW, et al.
Tetrahedron, 60(48), 10943-10948 (2004)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 45, 931-932 (2004)
Marrani AG, et al.
Electrochimica Acta, 53(11), 3903-3909 (2008)
Synthesis of epoxy-terminated dialkyl disulfides for polymerizable self-assembled monolayers.
Yeager LJ, et al.
Tetrahedron Letters, 39(46), 8409-8412 (1998)
Covalent and Non-covalent Attachment and Patterning of Polypyrrole at Silicon Surfaces.
Pike AR, et al.
Advanced Materials, 15(3), 254-257 (2003)