Documentos Principais
80599
Supelco
(−)-α-Pinene
analytical standard
Sinônimo(s):
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
1903790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
39011007
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −50±2°, neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.466
p.e.
156-158 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Descrição geral
(−)-α-Pinene is a volatile mono-terpenoid compound, that is found in the resins of pine trees and other conifers. It contains an endocyclic double bond in its structure.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis cinnamomum echinacea echinacea eucalyptus salvia thymus valeriana
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
(+)-α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
P45680
(+)-α-Pinene
β-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89335
β-Pinene
(S)-(−)-Limonene analytical standard
Supelco
62128
(S)-(−)-Limonene
3-Carene analytical standard
Supelco
94415
3-Carene
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
Lim.KT et al.
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants: Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs (2014)
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)