04607
Methyl eugenol
analytical standard
Sinônimo(s):
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
254-255 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Essential oil of Pimenta pseudocaryophyllus using high-performance liquid chromatography (HPLC). The purity of the extracted compound is then determined by gas chromatography coupled to flame ionization detector (GC/FID).
- Stem bark of Cinnamomum zeylanicum Blume using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) with UV-visible detection.
- Rosa hybrida using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) technique.
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)