W247502
Methyl eugenol
≥98%, FCC
Sinônimo(s):
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FCC
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
pb
254-255 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
eugenol
Organoléptico
cinnamon; clove; spicy; sweet; warm
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Development of broad-spectrum immunoassay with monoclonal antibody to detect five eugenols and study of their molecular recognition mechanism.: This article presents a new immunoassay using a monoclonal antibody designed to detect multiple eugenol derivatives including methyl eugenol, offering insights into their molecular interactions and potential applications in food safety and pharmaceutical analysis (Luo et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?