Documentos Principais
W362603
Sigma-Aldrich
Dihydro-β-ionone
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O
Número CAS:
Peso molecular:
194.31
Número FEMA:
3626
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11060
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.131
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; earthy; woody; floral
grau:
Halal
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
pf
311 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; earthy; woody; floral
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h5-9H2,1-4H3
chave InChI
QJJDNZGPQDGNDX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dihydro-β-ionone is an aroma volatile that occurs in rose, boronia flower and juniper needles.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
α-Cetone odorant used in allergy studies
Sigma-Aldrich
93192
α-Cetone
β-Ionone analytical standard
Supelco
91036
β-Ionone
Pseudoionone technical, mixture of isomers, ≥90% (GC)
Sigma-Aldrich
82536
Pseudoionone
Damascenone natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG
Sigma-Aldrich
W342017
Damascenone
Volatile constituents of Boronia megastigma flowers.
Davies NW & Menary RC.
Perfumer & Flavorist, 8, 3-8 (1983)
Essential oil and glycosidically bound volatile compounds from the needles of common juniper (Juniperus communis L.).
Mastelic J, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 73(2), 585-593 (2000)
Scent of roses?recent results.
Brunke EJ, et al.
Flavours and Fragrances, 7(4), 195-198 (1992)
Fengqi Li et al.
Biomolecules, 9(10) (2019-10-19)
: The whitefly, Bemisiatabaci, is an important invasive economic pest of agricultural crops worldwide. β-ionone has a significant oviposition repellent effect against B.tabaci, but the olfactory molecular mechanism of this insect for recognizing β-ionone is unclear. To clarify the binding