Documentos Principais
16797
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Sinônimo(s):
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22O
Número CAS:
Peso molecular:
206.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.495-1.505
densidade
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
chave InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Descrição geral
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one is a fragrance compound primarily utilized in personal care products, including cosmetics, shampoos, deodorants, air fresheners, etc. It is a well-known fragrance allergen known to induce allergic contact dermatitis and rashes.
Aplicação
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfumes, leave-on cosmetics, commercial scented products, and fragrance raw materials/perfume oils by various chromatography techniques.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Quantitative analysis of the 26 allergens for cosmetic labeling in fragrance raw materials and perfume oils
Leijs H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(14), 5487-5491 (2005)