95594
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
mixture of isomers, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
0.995 g/mL at 20 °C
grupo funcional
aldehyde
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1CCC(CCCC(C)(C)O)=CC1
InChI
1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
chave InChI
ORMHZBNNECIKOH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
275.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
135.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?