75264
Oakmoss Extract solution
1 mg/mL in ethanol, analytical standard
Sinônimo(s):
Extract from Evernia prunastri
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL in ethanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Oakmoss extract has been used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fragrance mix using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
GC-MS analysis of allergens in plant oils meant to cosmetics
Kaloustian J, et al.
Oleagineux, Corps gras, Lipides, 14(2), 110-115 (2007)