Documentos Principais
W516406
Sigma-Aldrich
Dihydromyrcenol
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH(CH3)(CH2)3C(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.144
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
lime; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
chave InChI
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dihydromyrcenol is used in the fragrance industry for its fresh lime and citrus-like odor.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fragrance material review on dihydromyrcenol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S70-S75 (2010)
Surburg H and Panten J.
Common Fragrance and Flavor Materials (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W516406-4KG4061833428917
W516406-SAMPLE4061837847134
W516406-1KG4061837847127
W516406-8KG