STS0216
ECO Brij® S100
average Mn ~4,670
Sinônimo(s):
Brij® S 100, Polyoxyethylene (100) stearyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~4,670
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1.0% water
pf
51-54 °C (lit.)
número de acidez
≤2.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
13‑25 mg KOH/g
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18.8
categoria alternativa mais ecológica
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
chave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)