TRD3D0053
UltrafleXX+ TPE-E 3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
1.75 mm
peso
500 geach
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Can be used in many industrial fields due to its high qualities of stress and oil-aggression resistance.
- High elastic return, the object will come back to its shape very quickly.
- Use it any situation, extreme performance range from -50°C to 120°C.
Material Properties
- Density: 1.11 g/cm3
- Water absorption: 0.8%
- Hardness: 90 sh/A - 42 sh/D
- Tensile strain at break: >825%
- Charpy Impact at 23 °C: No break
- Charpy Impact at -30 °C: No break
- Flexural modulus: 32 MPa
- Vicat softening temperature: 185 °C
Aplicação
- Extruder (nozzle) temperature: 225 +/-10 °C
- Bed temperature: 45 - 90 °C
- Print speed: 20 - 40 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
- Plate materials: glass, blue tape, kapton tape, etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)