H2287
Anti-Histone Deacetylase 6 (HDAC6) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CPBHM, Anti-HD6, Anti-JM21, Anti-PPP1R90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~134 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract of 500 μg of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6 in a chemiluminescent detection system.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC6(10013)
mouse ... Hdac6(15185)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?