S8447
Anti-Sirt2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SIR2L, Anti-SIR2L2, Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog), Anti-Sirtuin 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37:43 kDa (rat)
antigen 43 kDa (human)
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using extract of COS7 cells or 293 cells expressing recombinant human SIRT2 protein.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse and rat brain.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT2(22933)
mouse ... Sirt2(64383)
rat ... Sirt2(361532)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)