07-131
Anti-Sirt1(Sir2) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2-like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 2 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5 µL of a previous lot of this antibody has been shown to immunoprecipitate Sirt1 from 1 mg of a 3T3/A31 RIPA cell extract.
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported to detect Sirt1 in 3T3 cells fixed with paraformaldehyde.
Chromatin Immunoprecipitation:
Published by Tiberi et al., (2012)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected Sirt1 in a 3T3 nuclear extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Jurkat cell lysate, human colon carcinoma or human lung squamous carcinoma.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1