MAK532
Nitric Oxide Synthase (NOS) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
cardiovascular diseases; immunological diseases; aging/geriatric diseases; cancer
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range: 0.25 - 25 U/L
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)