4541-00020
Sistemas de transferência NovaSeptum®
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Sinônimo(s):
Cell culture transfer, tube application, luer, C-flex, 1000 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
C-Flex® TPE tubing
Nível de qualidade
tamanho da agulha
2.0 mm
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Parâmetros
-72-132 °C max. temp. (-99-270 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Comprimento
1000 mm
Impurezas
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137