Documentos Principais
2711-10050
Millipore
Unidade de amostragem de cultura de células NovaSeptum®
High Purity Application; 50mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiais
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSeptum®
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Aplicação
Contagem de bactérias e amostragem de biorreatores
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany