SAU250ML20EP10
Bolsa com abertura na extremidade Mobius® prata 2D
250mL Standard PureFlex™
Sinônimo(s):
Mobius®, Silver, 250 mL Standard PureFlex™ End Ported Bag
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PureFlex™ film (with hanger)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
250 mL sample volume
Comprimento
18.5 cm (7.3 in.)
Largura
13.5 cm (5.3 in.)
conector
female Luer outlet fitting (with cap)
Componentes
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp