ESA0050L2CLP5
Mobius® Essential 2D Assembly Bag
50L PureFlex™ Film, 2D Bag
Sinônimo(s):
Mobius® Essential Assembly, 50 L, Bag
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PureFlex™ bag
Nível de qualidade
Agency
complies with ISO 9001
linha de produto
Mobius® Essential
técnica(s)
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Altura
32.75 m
Largura
23.25 cm
volume
50 L
50000 mL
aplicação(ões)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Características e benefícios
Utilizes PureFlex™ Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Embalagem
Componentes
C-Flex® 374 Tubing 3/8" ID x 5/8" OD, 20" long
C-Flex® 374 Tubing 1/4" ID x 1/2" OD, 20" long
Pinch Clamp 5/8"
Pinch Clamp 3/4"
Boat Port
Hose Barb Non-Valved Coupling Insert 3/8"
Female Luer 1/4" HB
Male Luer
Informações legais
produto relacionado
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ESA0050L2CLP5 | 4065268832219 |