Documentos Principais
DRUM0100L01
Millipore
Tambor de polietileno Mobius®
100L used with 3D bag assembly
Sinônimo(s):
Tambor de polietileno Mobius®, 100 L
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nível de qualidade
Parâmetros
100 L sample volume
Diâmetro
43.70 cm (17.20 in.)
peso
4.99 kg (11 lb)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany