SAU0100L41DP5
Conjunto do tambor Mobius® Silver
100L Standard PureFlex™ Drum Assembly
Sinônimo(s):
Mobius®, Silver, 100 L Standard PureFlex™ Drum Assembly
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
Materiais
PureFlex™ container
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
100 L sample volume
Categorias relacionadas
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAU0100L41DP5 |