Merck
SAU0200L41DP5
Millipore
Conjunto do tambor Mobius® Silver
200L Standard PureFlex Drum Assembly
Sinônimo(s):
Mobius®, prata, conjunto de tambor PureFlex padrão de 200 l
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PureFlex container
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
200 L sample volume
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany