Merck
NAU0020L30EP5
Millipore
Bolsa com abertura na extremidade Mobius® prata 2D
20L Standard PureFlex
Sinônimo(s):
Bolsa com abertura na extremidade PureFlex® padrão de 20 l Mobius, prata
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PureFlex film (with hanger and support rod)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
20 L sample volume
Comprimento
65.4 cm (25.7 in.)
Largura
43.1 cm (16.9 in.)
conector
female Luer outlet fitting (with cap)
Componentes
Silicone curado com platina, DI de 3/8 pol. x DE de 5/8 pol., 18 pol. de comprimento com tecnologia NovaSeal
Tubulação C-Flex 374, DI de 3/8 pol. x DE de 5/8 pol., 18 pol. de comprimento
Silicone curado com platina, DI de 1/4 pol. x DE de 1/2 pol., 18 pol. de comprimento
Presilha de pressão
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany