Documentos Principais
NAU0010L30EP5
Millipore
Bolsa com abertura na extremidade PureFlex® padrão de 10 l Mobius , prata
10L Standard PureFlex
Sinônimo(s):
Bolsa com abertura na extremidade Mobius® prata 2D
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PureFlex film (with hanger and support rod)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
10 L sample volume
Comprimento
62.1 cm (24.4 in.)
Largura
30.0 cm (11.8 in.)
conector
female Luer outlet fitting (with cap)
Componentes
Silicone curado com platina, DI de 3/8 pol. x DE de 5/8 pol., 18 pol. de comprimento com tecnologia NovaSeal
Tubulação C-Flex 374, DI de 3/8 pol. x DE de 5/8 pol., 18 pol. de comprimento
Silicone curado com platina, DI de 1/4 pol. x DE de 1/2 pol., 18 pol. de comprimento
Presilha de pressão
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany