SAU050ML20EP10
Bolsa com abertura na extremidade Mobius® prata 2D
50mL Standard PureFlex™
Sinônimo(s):
Mobius®, prata, 50 ml padrão PureFlex™ bolsa com abertura na extremidade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PureFlex™ film (with hanger)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
50 mL sample volume
Comprimento
14.3 cm (5.6 in.)
Largura
7.5 cm (2.9 in.)
conector
female Luer outlet fitting (with cap)
Categorias relacionadas
Componentes
Tubo C-Flex 374, 1/8 pol. de diâmetro interno x 1/4 pol. de diâmetro externo. OD, 18 pol. de comprimento
Braçadeira de pressão