Documentos Principais
SAU100ML20EP10
Millipore
Bolsa com abertura na extremidade Mobius® prata 2D
100mL Standard PureFlex
Sinônimo(s):
Bolsa com abertura na extremidade PureFlex® padrão de 100 ml Mobius, prata
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PureFlex film (with hanger)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
100 mL sample volume
Comprimento
15.2 cm (6.0 in.)
Largura
8.3 cm (3.3 in.)
conector
female Luer outlet fitting (with cap)
Componentes
Silicone curado com platina, 3 mm ID x 6 mm OD, 18 pol. de comprimento com tecnologia NovaSeal Tubulação
C-Flex 374, 1/8 pol. ID x 1/4 pol. OD, 18 pol. de comprimento
Braçadeira
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany