Key Documents
MIX0050LG05
Millipore
Mobius® 50L Mixer Bag Assembly
Gold Mobius® 50L mixer bag
Sinônimo(s):
Mobius® 50 L mixer bag assy, Gold
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany