MIX0010LG05
Conjunto do saco misturador Mobius® 10l
Gold Mobius® 10L mixer bag
Sinônimo(s):
Saco misturador Mobius® 10 L, ouro
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MIX0010LG05 |