Documentos Principais
MIX0010LB05
Millipore
Conjunto do saco misturador Mobius® 10l
Bronze Mobius® 10L mixer bag
Sinônimo(s):
Mobius® 10 L mixer bag assy, Bronze
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Nível de qualidade
linha de produto
Mobius®
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany