SAU0001L20EP10
Bolsa com abertura na extremidade Mobius® prata 2D
1L Standard PureFlex™
Sinônimo(s):
Mobius®, Silver, 1 L Standard PureFlex™ End Ported Bag
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PureFlex™ film (with hanger)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parâmetros
1 L sample volume
Comprimento
30.8 cm (12.1 in.)
Largura
15.0 cm (5.9 in.)
conector
female Luer outlet fitting (with cap)
Componentes
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp