ESA0001L2CLP10
Mobius® Essential 2D Assembly Bag
1L PureFlex™ Film, 2D Bag
Sinônimo(s):
Mobius® Essential Assembly, 1 L, Bag
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PureFlex™ bag
Nível de qualidade
Agency
complies with ISO 9001
linha de produto
Mobius® Essential
técnica(s)
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Altura
12.3 m
Largura
6.0 cm
capacidade
1 L
volume
1 L
1000 mL
aplicação(ões)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Utilizes PureFlex™ Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Embalagem
Componentes
C-Flex® 374 Tubing 1/8" ID x 1/4" OD, 20" long
Pinch Clamp 1/2"
Female Luer 1/8" HB
Male Luer
Informações legais
produto relacionado
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.