Documentos Principais
DRUM0200L01
Millipore
Tambor de polietileno Mobius®
200L used with 3D bag assembly
Sinônimo(s):
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nível de qualidade
Parâmetros
200 L sample volume
Diâmetro
56.90 cm (22.40 in.)
peso
9.98 kg (22 lb)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany