About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Produtos recomendados
Materiais
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
124.5 cm (49 in.)
Largura
77.5 cm (30.5 in.)
Profundidade
97.8 cm (38.5 in.)
peso
39 kg (86 lb)empty
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany