Documentos Principais
MIX0100L101
Millipore
Mobius® MIX100, 230 V, 50/60 Hz
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
entrada CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Nível de qualidade
Categorias relacionadas
Componentes
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany