Key Documents
MIX0500L107
Millipore
Mobius® MIX500L disposable mixer motor
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Parâmetros
≤230 rpm speed (to be validated for each process)
4-30 °C temperature
Nível de qualidade
Altura
15.25 cm (6 in.)
Largura
19 cm (7.5 in.)
cabo C
300 cm (118.1 in.)
depth
20.5 cm (8.1 in.)
peso
13.1 kg (29 lb)
consumo de energia
1200 W (max.)
conector
Hummel connector
compatibilidade
for use with MOBIUS® MIX500
Categorias relacionadas
Especificações
IP Class 67
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany