Documentos Principais
MIX0500L102
Millipore
Mobius® MIX500L carrier
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-30 °C temperature
Altura
162.6 cm (64 in.)
Largura
119.4 cm (47 in.)
Profundidade
101.6 cm (40 in.)
peso
90.7 kg (200 lb)empty
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
acessório