Documentos Principais
MIX0200L107
Millipore
Motor do misturador descartável Mobius®
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Parâmetros
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
Nível de qualidade
Altura
10.2 cm (4 in.)
Largura
15.5 cm (6.1 in.)
cabo C
300 cm (118.1 in.)
Profundidade
15 cm (5.9 in.)
peso
4.9 kg (10.8 lb)
consumo de energia
300 W (max.)
conector
Hummel connector
compatibilidade
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Especificações
Classe IP 67
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany