Documentos Principais
GE17-5451-01
Capto Phenyl High Sub
Cytiva 17-5451-01, pack of 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
phenyl
embalagem
pack of 25 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5451-01
Matriz
highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Faixa de trabalho
3-13
capacidade
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
adequação
suitable for bioprocess medium
Descrição geral
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Phenyl (High Sub) resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Capto is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)