Documentos
8.18619
Sigma-Aldrich
ß-Ionone
for synthesis
Sinônimo(s):
ß-Ionone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-224-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
oil
potência
2920 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
11.8 cSt(20 °C)
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 126 °C
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.944 - 0.952
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup