Key Documents
W340210
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
3402
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.270
NACRES:
NA.21
grau
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
96 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; vegetable; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
chave InChI
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lorenzo Boggia et al.
BMC plant biology, 15, 102-102 (2015-04-19)
The dynamics of plant volatile (PV) emission, and the relationship between damaged area and biosynthesis of bioactive molecules in plant-insect interactions, remain open questions. Direct Contact-Sorptive Tape Extraction (DC-STE) is a sorption sampling technique employing non adhesive polydimethylsiloxane tapes, which