Documentos Principais
W349801
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 3-methylbutanoate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
3498
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
09.505
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
98 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C/CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3/b6-5-
chave InChI
AIQLNKITFBJPFO-WAYWQWQTSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Martin Heil et al.
Journal of chemical ecology, 34(5), 601-604 (2008-04-15)
Herbivore-induced volatile organic compounds (VOCs) are widely appreciated as an indirect defense mechanism since carnivorous arthropods use VOCs as cues for host localization and then attack herbivores. Another function of VOCs is plant-plant signaling. That VOCs elicit defensive responses in
Riikka Rinnan et al.
Frontiers in microbiology, 4, 224-224 (2013-08-24)
Biogenic volatile organic compounds (BVOCs) affect both atmospheric processes and ecological interactions. Our primary aim was to differentiate between BVOC emissions from above- and belowground plant parts and heath soil outside the growing season. The second aim was to assess
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W349801-100G
W349801-1KG
W349801-9KG
W349801-SAMPLE-K4061837520921
W349801-100G-K4061837520907
W349801-1KG-K4061837520914
W349801-9KG-K
W349801-SAMPLE