fonte biológica
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
grau
FG
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
atividade óptica
[α]20/D −1°, neat
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
p.e.
232 °C (lit.)
densidade
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?