10521
Anise oil
nature identical
Sinônimo(s):
Anise seed oil
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.552-1.561
n20/D 1.554 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
densidade
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
0.978-0.990 (D20/4 )
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup