PHR2988
Star Anise Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Anise star oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1036960
família API
anise oil
atividade óptica
[α]20/D −1°, neat
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
densidade
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)