Documentos Principais
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
431.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
85%
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
chave InChI
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
remainder octadecane
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)