291013
Chlorotriisobutylsilane
97%
Sinônimo(s):
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
chave InChI
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Silicon (IV) phthalocyanines, which are used as photosensitizers for the photodynamic inactivation of bacteria.
- Poly(4-alkylthiazole) polymers exhibiting optical and electronic properties.
- Bis(trialkylsilyl oxide) based silicon phthalocyanines applicable as ternary additives in organic photovoltaics.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?