Documentos Principais
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
Sinônimo(s):
δ-Juniper lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
254.41
Número FEMA:
4673
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
10.049
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
descrição
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
butter; waxy
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)