W468501
δ-Tridecalactone
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Tetrahydro-6-octyl-2H-pyran-2-one, 6-octyloxan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; dairy; milk; musty; buttery
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CCCC1=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
chave InChI
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
259.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
126.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)